Drukuj
azotan (V) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
229938-100G 229938-10G
SIAL229938-100GEA 709 PLN
SIAL229938-100G SIAL229938-10G
azotan (V) sodu, Sigma-Aldrich®
azotan (V) sodu
Formuła: NaNO₃
Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 308 °C
Gęstość: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011119
Numer CAS: 7631-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-554-3
Jednostka: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Klasyfikacja Merck : 13,08720