Drukuj
azotan (V) litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
229741-125G 229741-25G
SIAL229741-125GEA 1600 PLN
SIAL229741-125G SIAL229741-25G
azotan (V) litu, Sigma-Aldrich®
azotan (V) litu
Formuła: LiNO₃
Temp. topnienia: 255 °C
Gęstość: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011094
Numer CAS: 7790-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9
Jednostka: 2722
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05558