Drukuj
azotan (V) litu ≥99.5%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 1240 PLN
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
azotan (V) litu ≥99.5%, Reagent Grade
azotan (V) litu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: LiNO₃
Temp. Wrzenia: >450 °C (dec. below the boiling point)
Gęstość: 2,38 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011094
Numer CAS: 7790-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9
Jednostka: 2722
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05558
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %