Drukuj
azotan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
MQ200
P8291-1KG P8291-25KG P8291-5KG
SIALP8291-1KGEA 972 PLN
SIALP8291-1KG SIALP8291-25KG SIALP8291-5KG
azotan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Gęstość: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733