Drukuj
azotan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ100
542040-10G 542040-50G
SIAL542040-10GEA 455 PLN
SIAL542040-10G SIAL542040-50G
azotan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Gęstość: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Klasyfikacja Merck : 13,07733