Drukuj
azotan cezu ≥99.999% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
203041-10G 203041-50G
SIAL203041-10GEA 595 PLN
SIAL203041-10G SIAL203041-50G
azotan cezu ≥99.999% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
azotan cezu
Formuła: CsNO₃
Temp. Wrzenia: 737 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 414 °C
Gęstość: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010963
Numer CAS: 7789-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-146-8
Jednostka: 1451
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,02057