Drukuj
Azotyn sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) sodu
MQ200
563218-100G 563218-25G
SIAL563218-100GEA 2220 PLN
SIAL563218-100G SIAL563218-25G
Azotyn sodu, Sigma-Aldrich®
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 284
Gęstość: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08721