Drukuj
Amidek sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
432504-100G 432504-25G
SIAL432504-100GEA 298 PLN
SIAL432504-100G SIAL432504-25G
Amidek sodu, Sigma-Aldrich®
Amidek sodu
Formuła: H₂NNa
Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 208 °C
Gęstość: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011117
Numer CAS: 7782-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-971-0
Jednostka: 1390
ADR: 4.3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08717