jodan (VII) potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
A11308.0E
A11308.22
A11308.36
A11308.0EEA
6070
PLN
A11308.0E
A11308.22
A11308.36
jodan (VII) potasu ≥99%
jodan (VII) potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7790-21-8
Molecular Formula: KIO4
Formula Weight: 230.00
Melting Point: 582°
Merck Reference: 14,7654
MDL No.: MFCD00011407
Formuła:
KlO₄ MW: 230 g/mol Temp. topnienia: 582 °C Gęstość: 3.618 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011407 Numer CAS: 7790-21-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-196-0 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 13,07739 |