jodan (VII) potasu 99.8-100.3% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
22896.14
22896.22
22896.14EA
536
PLN
22896.14
22896.22
jodan (VII) potasu 99.8-100.3% ACS
jodan (VII) potasu
Purity: 99.8%-100.3%
CAS No.: 7790-21-8
Molecular Formula: KIO4
Formula Weight: 230.00
Physical Form: Powder
Density: 3.618
Appearance: White
Melting Point: 582°
Merck Reference: 14,7654
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011407
For the Colourimetric determination of Mn (oxidizes manganese compounds to permanganates), as oxidizing agent
Formuła:
KlO₄ MW: 230 g/mol Temp. topnienia: 582 °C Gęstość: 3.618 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011407 Numer CAS: 7790-21-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-196-0 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 14,7654 |