Drukuj
jodan (VII) potasu 99.5%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
198391000 198395000 198390025
ACRO198391000EA 520 PLN
ACRO198391000 ACRO198395000 ACRO198390025
jodan (VII) potasu 99.5%, extra pure
jodan (VII) potasu
Formuła: KlO₄
MW: 230 g/mol
Temp. topnienia: 582 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011407
Numer CAS: 7790-21-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-196-0
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07739
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.4 %
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm