jodek rubidu ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13497.09
13497.18
13497.A7
13497.09EA
659
PLN
13497.09
13497.18
13497.A7
jodek rubidu ≥99.8% (metals basis)
jodek rubidu
Purity: 99.8%
CAS No.: 7790-29-6
Molecular Formula: RbI
Formula Weight: 212.37
Physical Form: Crystalline
Density: 3.55
Refractive Index: 1.6474
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 647°
Boiling Point: 1300°
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,8286
MDL No.: MFCD00011192
Formuła:
IRb MW: 212.37 g/mol Temp. Wrzenia: 1300 °C Temp. topnienia: 647 °C Gęstość: 3.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011192 Numer CAS: 7790-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-198-1 Klasyfikacja Merck : 14,8286 |