Drukuj
jodek sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
M-Clarity™ quality level = MQ200
229911-100G 229911-10G
SIAL229911-100GEA 2310 PLN
SIAL229911-100G SIAL229911-10G
jodek sodu, Sigma-Aldrich®
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300
Temp. topnienia: 662
Gęstość: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705