Drukuj
jodek sodu ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
217638-5G 217638-25KG
217638-5GEA 196 PLN
217638-5G HONC217638-25KG
jodek sodu ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
jodek sodu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.304 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 662 °C
Gęstość: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Klasyfikacja Merck : 13,08705
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %