Drukuj
jodek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2963-100G P2963-500G
SIALP2963-100GEA 751 PLN
SIALP2963-100G SIALP2963-500G
jodek potasu, Sigma-Aldrich®
jodek potasu
Formuła: Kl
Temp. Wrzenia: 1330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 686 °C
Gęstość: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727