Drukuj
jodek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
429422-25G 429422-5G
SIAL429422-25GEA 725 PLN
SIAL429422-25G SIAL429422-5G
jodek potasu, Sigma-Aldrich®
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330
Temp. topnienia: 686
Gęstość: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727