Drukuj
jodek potasu ≥99.0% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
221945-100G 221945-2.5KG 221945-500G 221945-12KG 221945-25KG
221945-100GEA 354 PLN
221945-100G 221945-2.5KG 221945-500G 221945-12KG HONC221945-25KG
jodek potasu ≥99.0% ACS, Fluka™
jodek potasu
Formuła: Kl
Temp. Wrzenia: 1,323 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 681 °C
Gęstość: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 9.2
Loss on drying Max. 0.2 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Iodate (IO₃) Max. 3 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %