Drukuj
jodek potasu
Dostawca: Lovibond
501210 501211
LOVI501210EA 117 PLN
LOVI501210 LOVI501211
jodek potasu
jodek potasu
Formuła: Kl
Temp. Wrzenia: 1330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 686 °C
Gęstość: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727