jodek cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
203033-10G
203033-1G
SIAL203033-10GEA
523
PLN
SIAL203033-10G
SIAL203033-1G
jodek cezu, Sigma-Aldrich®
jodek cezu
Formuła:
CsI Temp. Wrzenia: 1280 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 621 °C Gęstość: 3,21 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00010962 Numer CAS: 7789-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-145-2 Klasyfikacja Merck : 12,02056 |