Drukuj
jodek cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cesiumiodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
202134-100G 202134-25G
SIAL202134-100GEA 1110 PLN
SIAL202134-100G SIAL202134-25G
jodek cezu, Sigma-Aldrich®
jodek cezu
Formuła: CsI
MW: 259.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 1280
Temp. topnienia: 621
Gęstość: 3.21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010962
Numer CAS: 7789-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-145-2
Klasyfikacja Merck : 12,02056