jodek cezu ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-17-5
Molecular Formula: CsI
Formula Weight: 259.81
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.7876
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 626°
Boiling Point: 1280°
Merck Reference: 14,2014
MDL No.: MFCD00010962
Formuła:
CsI Temp. Wrzenia: 1280 °C Temp. topnienia: 626 °C Gęstość: 3,21 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010962 Numer CAS: 7789-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-145-2 Klasyfikacja Merck : 14,2014 |