jodek cezu 99.9% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cesiumiodide
192050250
192051000
ACRO192050250EA
380
PLN
ACRO192050250
ACRO192051000
jodek cezu 99.9% for analysis
jodek cezu
Formuła:
CsI MW: 259.81 g/mol Temp. Wrzenia: 1280 Temp. topnienia: 626 °C |
Numer MDL:
MFCD00010962 Numer CAS: 7789-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-145-2 Jednostka: 3077 Klasyfikacja Merck : 12,02056 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Purity | ≥99.85 % (metals basis) |
Aluminium (Al) | ≤10 ppm |
Bismuth (Bi) | ≤5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Chromium (Cr) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Lithium (Li) | ≤10 ppm |
Nickel (Ni) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Rubidium (Rb) | ≤50 ppm |
Silicon (Si) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤10 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤10 ppm |