Cyjanotrihydroboran sodu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 25895-60-7
Molecular Formula: NaBH3CN
Formula Weight: 62.84
Physical Form: Powder
Density: 1.20
Melting Point:
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines
Formuła:
CH₃BNNa Gęstość: 1,20 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003516 Numer CAS: 25895-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 247-317-2 Jednostka: 3134 ADR: 4.3,II Klasyfikacja Merck : 14,8606 |