Drukuj
Wodorek litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
201049-100G 201049-10G 201049-500G 201049-5G
SIAL201049-100GEA 813 PLN
SIAL201049-100G SIAL201049-10G SIAL201049-500G SIAL201049-5G
Wodorek litu, Sigma-Aldrich®
Wodorek litu
Formuła: HLi
Temp. topnienia: 680 °C
Gęstość: 0,685…0.725 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011074
Numer CAS: 7580-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-484-3
Jednostka: 1414
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,05555