Drukuj
heksacyjanożelazian(III) potasu 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
26810.232EA 556 PLN
26810.232 26810.298
heksacyjanożelazian(III) potasu 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
heksacyjanożelazian(III) potasu
Formuła: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011392
Numer CAS: 13746-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-323-3
Klasyfikacja Merck : 13,07712
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm