Drukuj
heksacyjanożelazian(III) potasu, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04971.1000 1.04971.9050
1.04971.1000EA 1130 PLN
1.04971.1000 1.04971.9050
heksacyjanożelazian(III) potasu, Supelco®
heksacyjanożelazian(III) potasu
Formuła: K₃Fe(CN)₆
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011392
Numer CAS: 13746-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-323-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,07712