heksacyjanożelazian(III) potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
33357.36
33357.A3
33357.36EA
642
PLN
33357.36
33357.A3
heksacyjanożelazian(III) potasu ≥99.0% ACS
heksacyjanożelazian(III) potasu
Purity: 99.0% min
CAS No.: 13746-66-2
Molecular Formula: K3Fe(CN)6
Formula Weight: 329.26
Physical Form: Crystalline
Density: 1.89
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7630
MDL No.: MFCD00011392
Formuła:
K₃Fe(CN)₆ Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 1,89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011392 Numer CAS: 13746-66-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-323-3 Klasyfikacja Merck : 14,7630 |