Drukuj
heksacyjanożelazian(III) potasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
424120050 424125000 424120025
ACRO424120050EA 160 PLN
ACRO424120050 ACRO424125000 ACRO424120025
heksacyjanożelazian(III) potasu 99+% ACS
heksacyjanożelazian(III) potasu
Formuła: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011392
Numer CAS: 13746-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-323-3
Klasyfikacja Merck : 13,07712
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %