Fluorek rubidu 99.975% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.975%
CAS No.: 13446-74-7
Molecular Formula: FRb
Formula Weight: 104.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.557
Refractive Index: 1.398
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011191
Formuła:
FRb Temp. Wrzenia: 1408 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 795 °C Gęstość: 3,557 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011191 Numer CAS: 13446-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-603-2 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |