Drukuj
fluorek litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
449903-10G 449903-2G
SIAL449903-10GEA 1510 PLN
SIAL449903-10G SIAL449903-2G
fluorek litu, Sigma-Aldrich®
fluorek litu
Formuła: FLi
Temp. Wrzenia: 1676 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 870 °C
Gęstość: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011090
Numer CAS: 7789-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-152-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05553