fluorek litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
237965-100G
237965-1KG
SIAL237965-100GEA
199
PLN
SIAL237965-100G
SIAL237965-1KG
fluorek litu, Sigma-Aldrich®
fluorek litu
Formuła:
FLi Temp. Wrzenia: 1676 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 870 °C Gęstość: 2,64 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011090 Numer CAS: 7789-24-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-152-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,05553 |