Fluorek potasu dihydrat ≥98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11555.14
11555.30
11555.A1
11555.14EA
156
PLN
11555.14
11555.30
11555.A1
Fluorek potasu dihydrat ≥98.5%
Fluorek potasu dihydrat
Purity: 98.5+%
CAS No.: 13455-21-5
Molecular Formula: KF.2H2O
Formula Weight: 94.13 (58.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.5
Refractive Index: 1.352
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 41°
Solubility: Freely soluble in water
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00149929
Formuła:
FK·2H₂O MW: 94.13 g/mol Temp. Wrzenia: 1505 Temp. topnienia: 41 °C Gęstość: 2.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149929 Numer CAS: 13455-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5 Jednostka: 1812 ADR: 6.1 III |