Drukuj
Fluorek cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
255718-10G 255718-50G
SIAL255718-10GEA 817 PLN
SIAL255718-10G SIAL255718-50G
Fluorek cezu, Sigma-Aldrich®
Fluorek cezu
Formuła: CsF
Temp. Wrzenia: 1251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 680 °C
Gęstość: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010960
Numer CAS: 13400-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-487-3
Jednostka: 2923
ADR: 8,III