Fluorek cezu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12121.03
12121.09
12121.18
12121.03EA
363
PLN
12121.03
12121.09
12121.18
Fluorek cezu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluorek cezu
Purity: 99.99%
CAS No.: 13400-13-0
Molecular Formula: CsF
Formula Weight: 151.90
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.5-7.5
Melting Point: 682°
Boiling Point: 1251°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010960
Formuła:
CsF MW: 151.9 g/mol Temp. Wrzenia: 1251 °C Temp. topnienia: 682 °C Gęstość: 4.627 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010960 Numer CAS: 13400-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-487-3 Jednostka: 2923 ADR: 8 II |