Drukuj
Fluorek cezu 99.9%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
315910250 315910050 315911000
ACRO315910250EA 626 PLN
ACRO315910250 ACRO315910050 ACRO315911000
Fluorek cezu 99.9%, extra pure
Fluorek cezu
Formuła: CsF
Temp. Wrzenia: 1251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 682 °C
Gęstość: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010960
Numer CAS: 13400-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-487-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %