Drukuj
Fluorek cezu 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
189510250 189511000 189515000
ACRO189510250EA 482 PLN
ACRO189510250 ACRO189511000 ACRO189515000
Fluorek cezu 99% for analysis
Fluorek cezu
Formuła: CsF
Temp. Wrzenia: 1251 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 682 °C
Gęstość: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010960
Numer CAS: 13400-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-487-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm