Drukuj
Chromian(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
307831-5G 307831-100G 307831-500G
SIAL307831-5GEA 179 PLN
SIAL307831-5G SIAL307831-100G SIAL307831-500G
Chromian(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Chromian(VI) sodu
Formuła: CrNa₂O₄
Temp. topnienia: 780 °C
Gęstość: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003484
Numer CAS: 7775-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-889-5
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08745