Drukuj
Dichromian(VI) potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
483044-10G 483044-50G
SIAL483044-10GEA 741 PLN
SIAL483044-10G SIAL483044-50G
Dichromian(VI) potasu, Sigma-Aldrich®
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 398 °C
Gęstość: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Klasyfikacja Merck : 12,07790