Drukuj
wodorowęglan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6297-1KG S6297-250G
SIALS6297-1KGEA 1170 PLN
SIALS6297-1KG SIALS6297-250G
wodorowęglan sodu, Sigma-Aldrich®
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM