Drukuj
węglan rubidu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
289310-100G 289310-25G
SIAL289310-100GEA 1610 PLN
SIAL289310-100G SIAL289310-25G
węglan rubidu, Sigma-Aldrich®
węglan rubidu
Formuła: CO₃Rb₂
Temp. topnienia: 837 °C
Gęstość: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011188
Numer CAS: 584-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-530-9