Drukuj
węglan rubidu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
251437-10G 251437-50G
SIAL251437-10GEA 370 PLN
SIAL251437-10G SIAL251437-50G
węglan rubidu, Sigma-Aldrich®
węglan rubidu
Formuła: CO₃Rb₂
Temp. topnienia: 837 °C
Gęstość: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011188
Numer CAS: 584-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-530-9