Drukuj
Weglan sodu 99,5, powder ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Weglan disodu
223530-1KG 223530-2.5KG 223530-500G
223530-1KGEA 384 PLN
223530-1KG 223530-2.5KG 223530-500G
Weglan sodu 99,5, powder ACS, Fluka™
Weglan sodu
Formuła: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 854 °C
Gęstość: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003494
Numer CAS: 497-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Klasyfikacja Merck : 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (excluding ignited substance) Min. 99.5 %
Loss on ignition (285°C) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Total S (as SO₄) Max. 0.003 %