Drukuj
węglan litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
203629-10G 203629-50G
SIAL203629-10GEA 220 PLN
SIAL203629-10G SIAL203629-50G
węglan litu, Sigma-Aldrich®
węglan litu
Formuła: Li₂CO₃
Temp. topnienia: 720 °C
Gęstość: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011084
Numer CAS: 554-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-062-5
Klasyfikacja Merck : 13,05549