Drukuj
węglan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
367877-10G 367877-50G
SIAL367877-10GEA 234 PLN
SIAL367877-10G SIAL367877-50G
węglan potasu, Sigma-Aldrich®
węglan potasu
Formuła: K₂CO₃
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3
Klasyfikacja Merck : 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM