Drukuj
węglan potasu 98, powder -325 mesh, reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Potash
347825-1KG 347825-2.5KG 347825-25KG
347825-1KGEA 786 PLN
347825-1KG 347825-2.5KG HONC347825-25KG
węglan potasu 98, powder -325 mesh, reagent
węglan potasu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec.
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2.430 g/cm³ (19 °C)
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3
Klasyfikacja Merck : 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form powder
Assay 98.0 - 102.0 %
Particle size distribution 50 % Max. 44 µm
Particle Size −325 mesh