Drukuj
węglan potasu, bezwodny ≥99% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
0879-1KGEA 1100 PLN
0879-1KG 0879-2.5KG 0879-500G
węglan potasu, bezwodny ≥99% ACS
węglan potasu
Formuła: K₂CO₃
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3
Klasyfikacja Merck : 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Silica ≤0.005%
Sodium ≤0.02%
Sulphur compounds ≤0.004%