Drukuj
węglan cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
554855-10G 554855-50G
SIAL554855-10GEA 333 PLN
SIAL554855-10G SIAL554855-50G
węglan cezu, Sigma-Aldrich®
węglan cezu
Formuła: Cs₂CO₃
Temp. topnienia: 610 °C
Gęstość: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010957
Numer CAS: 534-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-591-9
Klasyfikacja Merck : 13,02020