Drukuj
węglan cezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
20960-10G-F 20960-250G-F 20960-50G-F
SIAL20960-10G-FEA 224 PLN
SIAL20960-10G-F SIAL20960-250G-F SIAL20960-50G-F
węglan cezu, Sigma-Aldrich®
węglan cezu
Formuła: Cs₂CO₃
Temp. topnienia: 610 °C
Gęstość: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010957
Numer CAS: 534-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-591-9
Klasyfikacja Merck : 13,02020