Drukuj
węglan cezu
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 236 PLN
1.02040.0025 1.02040.1000
węglan cezu
węglan cezu
Formuła: Cs₂CO₃
Temp. topnienia: 610 °C
Gęstość: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010957
Numer CAS: 534-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-591-9
Klasyfikacja Merck : 13,02020