Drukuj
węglan cezu ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12887.06 12887.18 12887.30 12887.A1
12887.06EA 213 PLN
12887.06 12887.18 12887.30 12887.A1
węglan cezu ≥99% (metals basis)
węglan cezu
Purity: 99% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Solubility: Very soluble in water and alcohol. Soluble in ether Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Catalyst in ethylene oxide polymerization, in coating spatter-free welding of steel in CO2, and in oxide cathodes
Formuła: Cs₂CO₃
Gęstość: 4,072
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010957
Numer CAS: 534-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-591-9
Klasyfikacja Merck : 14,2010